Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Gulvmåtter
- Kontrollerede miljøer Mats
- PURUS™ 30-lag EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
PURUS™ 30-lag EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
Artikelnummer. 15301962
Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
Klar
Dimensioner (L x B):
18 x 36 tommer
18 x 45 tommer
24 x 30 tommer
24 x 36 tommer
26 x 45 tommer
36 x 36 tommer
36 x 45 tommer
36 x 60 tommer
Overfladebelægning:
Almindelig Udstyr
Almindelig tack
Højt tack
Mængde:
30 ark/måtter, 4 måtter/k.
30 ark/måtter, 8 måtter/k.
30 ark/måtte, 4 materialer/C'er.
60 ark/måtter, 4 måtter/k.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 8
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Dimensioner (L x B) | Overfladebelægning | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15301962 | Hvid | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15351962 | Grå | 18 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15713619 | Klar | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15361972 | Blå | 26 x 45 tommer | Højt tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 13410329 | Blå | 26 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15312002 | Blå | 36 x 60 tommer | Højt tack | 60 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15321992 | Blå | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15391952 | Grå | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15361962 | Hvid | 18 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15381952 | Blå | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15341962 | Blå | 18 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15733619 | Hvid | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15703619 | Blå | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15301972 | Blå | 24 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15321972 | Hvid | 24 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15371972 | Grå | 26 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15351982 | Blå | 36 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15361982 | Grå | 36 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15341992 | Grå | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15302002 | Blå | 36 x 60 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15371982 | Hvid | 36 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15322002 | Grå | 36 x 60 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15332002 | Hvid | 36 x 60 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15763599 | Hvid | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15351992 | Hvid | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15341982 | Blå | 36 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15743599 | Blå | 18 x 36 tommer | Almindelig Udstyr | 30 ark/måtte, 4 materialer/C'er. | Pakke med 4 |
| 13400329 | Hvid | 26 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15311992 | Grå | 36 x 45 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15311972 | Grå | 24 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. | Pakke med 8 |
| 15753599 | Grå | 18 x 36 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
| 15723619 | Grå | 24 x 30 tommer | Almindelig tack | 30 ark/måtter, 4 måtter/k. | Pakke med 4 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15301962
Leverandør
PURUS™
Leverandørnr.
PS 1836 38 W
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Miljøvenlig indeholdende et proprietært GMO-frit, plantebaseret vedvarende materiale, der reducerer CO2-emissioner under fremstillingsprocessen
- Stærk og effektiv leverer pålidelig og avanceret ydeevne
- Konsekvent klæbende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag Kan genbruges i konventionelle plastgenbrugsstrømme eller gennem Fisher Scientifics partnerskab med PURUS™ og Terra Cycle
- Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse et ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
Certificeringer
Fremstillet i ISO 9001 certificeret anlæg
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i en ISO 9001 certificeret anlæg |
| Dimensioner (L x B) | 18 x 36 tommer |
| Til brug med (applikation) | Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer |
| Mængde | 30 ark/måtter, 8 måtter/k. |
| Overfladebelægning | Almindelig tack |
| Tykkelse (engelsk) | Film: 1.3± 0,2 mil, klæbemiddel: 0,3 mil |
| Tykkelse (metrisk) | Film: 33μ m Klæbemiddel: 8μ m |
| Farve | Hvid |
| Materiale | LDPE-blanding |
| Type | Forureningskontrolmåtte |