Få mere at vide
PURUS™ 30-lag EnviroTack™ Forureningskontrol måtter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13400329 Shop alle Purus produkter
Farve:
Blå
Blå
Grå
Hvid
Klar
Dimensioner (L x B):
18 x 36 tommer
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Tykkelse (engelsk):
1,4 mil
30 lag
Film: 1.3± 0,2 mil, klæbemiddel: 0,3 mil
Mængde:
30 ark/måtter, 4 måtter/k.
30 ark/måtter, 8 måtter/k.
4/Cs.
60 ark/måtter, 4 måtter/k.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 8
Artikelnummer. 13400329
Brand: PURUS™ PS 2645 38 W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udelukkende fra PURUS™ , EnviroTack™ måtter er de første forureningskontrolprodukter nogensinde, der indeholder GMO-fri, plantebaserede fornybare materialer, hvilket giver et miljøvenligt alternativ til at fjerne snavs og støv fra gangtrafik og udstyrshjul
  • Miljøvenlig indeholdende et proprietært GMO-frit, plantebaseret vedvarende materiale, der reducerer CO2-emissioner under fremstillingsprocessen
  • Stærk og effektiv leverer pålidelig og avanceret ydeevne
  • Konsekvent klæbende dækning for maksimal ydeevne af hvert lag
  • Kan genbruges i konventionelle plastgenbrugsstrømme eller gennem Fisher Scientifics partnerskab med PURUS™ og Terra Cycle
  • Lavprofilnummererede faner sikrer fjernelse et ark ad gangen og angiver antallet af resterende lag
Certificeringer
Fremstillet i ISO 9001 certificeret anlæg
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fremstillet i en ISO 9001 certificeret anlæg
Dimensioner (L x B) 660 x 1143 mm
Til brug med (applikation) Til brug i farmaceutiske, bioteknologiske, halvledere, renrum og industrielle applikationer
Mængde 30 ark/måtter, 8 måtter/k.
Overfladebelægning Almindelig tack
Tykkelse (engelsk) Film: 1.3± 0,2 mil, klæbemiddel: 0,3 mil
Tykkelse (metrisk) Film: 33μ m Klæbemiddel: 8μ m
Farve Hvid
Materiale LDPE-blanding