Få mere at vide
BRAND™ Pursept™ AF Liquid Disinfecting Detergent
Artikelnummer. 15222419 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
15222419 5 l Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 15222419 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 44855
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cleaning and disinfection of floors, walls and fittings in one operation. Appropriate for use in the foods sector.
  • Pleasant, fresh fragrance
  • DGHM/VAH-tested
  • RKI-compliant
  • Aerosol-free disinfectant wipes
  • 100 g Pursept™ AF contains: 12.5 g didecyl-dimethyl-ammoniumchloride, 10.4 g alkylpropylenediaminebis-guanidiniumdiacetate, 1.5 g bis(aminopropyl)-laurylamine, 5 - 15% NTA, < 5% non-ionic surfactants, auxiliary agent
  • Clear, green liquid, fresh smell
  • Density approx.: 1 g/mL
  • pH value (1%): approx. 9.5
  • Surface disinfection:
    • Bacteria and fungi with high organic burden according to DGHM/ VAH directives: 0.25% (2.5 g/L)/ 4 hours, 0.5% (5 g/L)/1 hour, 1% (10 g/L)/ 30 minutes, 2% (20 g/L)/ 15 minutes
    • Limited virucidal efficacy* (incl. HIV, HBV, HCV): 1% (10 g/L)/ 15 minutes
    • Inactivation of human rotaviruses: 0.25% (2.5 g/L)/ 2 minutes
    • Effectiveness against TbB: 2% (20 g/L)/ 1 hour
    • (* As recommended by the RKI, Bundesgesundheitsblatt 01/2004)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Beholdertype Can
Oversigt Clear, green liquid detergent, fresh smell
Volumen (metrisk) 5 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • pursept-AF disinfectant
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine N,N'''-1,3-propanediylbis-N-coco alkyl derivitives, didecyldimethylammonium chloride, 2-pr