Få mere at vide
Purpurin (85%), TRC
Artikelnummer. 30136196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136196 5 g
30132930 10 g
17984045 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136196 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8403305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-54-9
Molekylær formel C14 H8 O5
Molekylvægt (g/mol) 256.21
Synonym Anthraquinone, 1,2,4-trihydroxy- (7CI,8CI), Purpurin (6CI), 1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2,4-Trihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione, 1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, C.I. 58205, C.I. 75410, Hydroxylizaric acid, NSC 10447, Purpurin (dye), Purpurine, Smoke Brown G, Verantin
IUPAC navn 1,2,4-trihydroxyanthracen-9,10-dion
SMIL Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Purpurin
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
Formel vægt 256.0372