Få mere at vide
Purpurin (85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Purpurin |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H |
| Formel vægt | 256.0372 |