Få mere at vide
Purpureaside C, MedChemExpress
Beskrivelse
Purpureaside C is a phenolic glycoside and has significant proinflammatory action.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Purpureaside C |
| CAS | 108648-07-3 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C35H46O20 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (158.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=C(O)C=CC(/C=C/C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@H](OCCC3=CC(O)=C(O)C=C3)O[C@@H]2CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO)O)O[C@@]5([H])[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O5)O)O)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 786.73 |
| Formel vægt | 786.73 |
| Vis mere |