Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lilla skruelåg
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5000 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5000
Beskrivelse
- Lilla Caps passer tomme FastPrep™ rør og bruges i FastPrep™ systemer.
- Tilsæt prøve til det tomme rør, tilsæt Lysing Matrix E-materiale og lyseringsbuffer, og sæt hætten på. Proces vha FastPrep™ instrument eller anden perlepisker til at lysere, male eller homogenisere prøven.
- Lilla kasketter findes også i Fasten DNA™ Spin Kit for Soil and Fast RNA™ Pro Soil Kit.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lilla |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Opbevaringskrav | Opbevares ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C) |
| Mængde | 5000 Pk. |
| Produkttype | Skruelåg |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.