Få mere at vide
Puromycin dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30428462
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428462 25 mg
30411561 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30428462 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP84032025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-58-2
Molekylær formel C22 H29 N7 O5 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 544.43
Synonym 3'-[[(2S)-2-amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]-3'-deoxy-N,N-dimethyl-adenosine hydrochloride (1:2), Puromycin dihydrochloride, Stylomycin dihydrochloride
IUPAC navn (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamid; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Puromycin hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
Formel vægt 543.1764