Få mere at vide
Puromycin Dihydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Puromycin hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1 |
| Formel vægt | 543.1764 |