Få mere at vide
Puromycin dihydrochlorid,, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11497610 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
1g
250mg
25mg
500mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497610 10 mg 10mg
11407620 25 mg 25mg
11417620 100 mg 100mg
11427620 250 mg 250mg
11437620 500 mg 500mg
11447620 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11497610 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210055210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00 DKK
    360.45 DKK / 10mg
    Spare 18.55 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 58-58-2
Molekylær formel C22H31Cl2N7O5
Molekylvægt (g/mol) 544.43
MDL nummer MFCD00150080
InChI nøgle MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
Synonym Stylomycin, 6-dimethylamino-9-(3'-deoxy-3'-(p-methoxy-L-phenylalanyamino)- B-D-ribofuranosyl)-purine
PubChem CID 131632508
SMIL Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Puromycin Dihydrochloride
Type Puromycin-dihydrochlorid
Navn note fra Streptomyces albo-niger
Fysisk form Pulver
Ekstinktionskoefficient 20,3 (275 nm, 0,1N NaOH), 19,5 (268 nm, 0,1 NHCl) (bogstaveligt)
Farve Hvid
Mængde 10 mg
IUPAC navn (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimethylamino)-9H-purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamid-dihydrochlorid
Formel vægt 544.4
Grad Not Available
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Puromycin Dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Puromycin Dihydrochloride