Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Puromycin dihydrochloridhydrat, 99%
Artikelnummer. 10781691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10781691 10 mg Glasflaske 10mg
10592734 50 mg Glasflaske 50mg
11946911 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10781691 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227420100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 DKK
    531.65 DKK / 10mg
    Spare 98.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Puromycin dihydrochloridhydrat, CAS # 58-58-2, er et aminoglycosid, der viser antibiotisk, anti-neoplastisk og anti-protozoal aktivitet. Denne forbindelse har også evnen til at hæmme proteinsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•Puromycin dihydrochloridhydrat er hydrochloridsaltformen af puromycin og er et aminoglykosid med antibiotisk aktivitet isoleret fra Streptomyces alboniger
• Puromycin dihydrochloridhydrat er en proteinsyntesehæmmer, der forårsager for tidlig kædeterminering ved at fungere som en analog af de 3’ -terminale ender af aminoacyl-tRNA, hæmmer proteinsyntese
Applikationer
•Denne forbindelse viser antimikrobielle, anti-protozoale, antitrypanosomale og anti-neoplastiske aktiviteter og bruges også som et antibiotikum i cellekultur
• Det afslører også antitumoraktivitet i undersøgelser af hjernekræftceller
• Denne forbindelse er blevet brugt til at studere transkriptionelle reguleringsmekanismer, der kontrollerer den sekventielle og koordinerede ekspression af gener under celledifferentiering
• Det er aktivt mod gram-positive mikroorganismer, mindre aktivt mod syrefaste baciller og gram-negative mikroorganismer. Puromycin kan forhindre vækst af bakterier, protozoer, alger og pattedyrceller i in vitro undersøgelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-58-2
Molekylær formel C22H31Cl2N7O5
Molekylvægt (g/mol) 544.43
MDL nummer MFCD00150080
InChI nøgle MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
Synonym puromycin dihydrochloride
PubChem CID 131632508
IUPAC navn (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamid; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Puromycin dihydrochloride hydrate
Smeltepunkt 168,0 °C til 178,0 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 mg
Beilstein 26,IV,3704
Merck Index 15,8054
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: mindre opløselige i ethanol
Formel vægt 544.44
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Puromycin dihydrochloride hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /