Få mere at vide
Puromycin dihydrochlorid, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10054207
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10054207 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 10054207 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2956100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Hæmmer proteinsyntesen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Puromycin Dihydrochloride
Type Puromycin-dihydrochlorid
Fysisk form Fast stof
CAS 58-58-2
Smeltepunkt 168 °C
Kilde Streptomyces alboniger
Emballage Klart glas
Vand <12.0
Farve Beige
Mængde 100 mg
Analyseprocentområde > 98 %
Molekylær formel C22H31Cl2N7O5
MDL nummer MFCD00150080
Merck Index 15, 8054
InChI nøgle MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
SMIL Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
IUPAC navn (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamid; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 544.43
PubChem CID 131632508
Formel vægt 544.44
Procent renhed 98% min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Puromycin dihydrochloride hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /