Få mere at vide
Puromycin dihydrochlorid, 98%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Generel information
•Puromycin dihydrochloridhydrat er hydrochloridsaltformen af puromycin og er et aminoglykosid med antibiotisk aktivitet isoleret fra Streptomyces alboniger
• Puromycin dihydrochloridhydrat er en proteinsyntesehæmmer, der forårsager for tidlig kædeterminering ved at fungere som en analog af de 3’ -terminale ender af aminoacyl-tRNA, hæmmer proteinsyntese
Applikationer
•Denne forbindelse viser antimikrobielle, anti-protozoale, antitrypanosomale og anti-neoplastiske aktiviteter og bruges også som et antibiotikum i cellekultur
• Det afslører også antitumoraktivitet i undersøgelser af hjernekræftceller
• Denne forbindelse er blevet brugt til at studere transkriptionelle reguleringsmekanismer, der kontrollerer den sekventielle og koordinerede ekspression af gener under celledifferentiering
• Det er aktivt mod gram-positive mikroorganismer, mindre aktivt mod syrefaste baciller og gram-negative mikroorganismer. Puromycin kan forhindre vækst af bakterier, protozoer, alger og pattedyrceller i in vitro undersøgelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Puromycin dihydrochloride |
| Type | Puromycin-dihydrochlorid |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 168 °C til 170 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 mg |
| Beilstein | 3853613 |
| Merck Index | 14,7943 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamid; dihydrochlorid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Puromycin dihydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: (S)-3-[[2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxo propyl]amino]-3-deoxy-N,N-dimethyladenosine dihydrochlorid