Få mere at vide
Puromycin dihydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15483889
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483889 25 mg 25mg
15493889 100 mg 100mg
15403899 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61278.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    836.40 DKK
    657.65 DKK / 25mg
    Spare 178.75 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Puromycin dihydrochloridhydrat, CAS #58-58-2, er et aminoglykosid, der viser antibiotikum, antineoplastisk og antiprotozoal aktivitet. Denne forbindelse har også evnen til at hæmme proteinsyntesen. | CAS: 58-58-2 | C22H31Cl2N7O5 | 544,43 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Generel information
• Puromycindihydrochloridhydrat er hydrochloridsaltformen af puromycin og er et aminoglykosid med antibiotisk aktivitet, isoleret fra Streptomyces alboniger
• . Puromycindihydrochloridhydrat er en proteinsyntesehæmmer, der forårsager for tidlig kædeafslutning ved at fungere som en analog til de 3-terminale’ ender af aminoacyl-tRNA og hæmme proteinsyntesen
Applikationer
• Denne forbindelse viser antimikrobielle, antiprotozoale, anti-trypanosomale og anti-neoplastiske aktiviteter og bruges også som antibiotikum i cellekultur
•. Den afslører også antitumoraktivitet i studier af hjernekræftceller•
. Denne forbindelse er blevet brugt til at studere transkriptionelle reguleringsmekanismer, der kontrollerer den sekventielle og koordinerede genekspression under celledifferentiering
• Den er aktiv mod gram-positive mikroorganismer, mindre aktiv mod syrefaste baciller og gram-negative mikroorganismer. Puromycin kan forhindre vækst af bakterier, protozoer, alger og pattedyrsceller i in vitro-studier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-58-2
Molekylær formel C22H31Cl2N7O5
Molekylvægt (g/mol) 544.43
MDL nummer MFCD00150080
InChI nøgle MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
PubChem CID 131632508
SMIL Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Puromycin dihydrochloride
Type Puromycin-dihydrochlorid
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Beilstein 3853613
Merck Index 14,7943
Opløselighedsinformation Vandopløselig
IUPAC navn (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimethylamino)-9H-purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamiddihydrochlorid
Formel vægt 544.44
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Puromycin dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Puromycin dihydrochloride hydrate