Få mere at vide
Melford Puromycin dihydrochlorid
Artikelnummer. 30018692
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018692 500 mg
30018691 100 mg
30018690 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018692 Leverandør Melford Leverandørnr. P330200.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Puromycin Dihydrochlorid er et potent antibiotikum.
Puromycin Dihydrochlorid er et potent antibiotikum. Det er et aminonukleosid-antibiotikum, der efterligner 3'-enden af aminoacyl-tRNA. Det kommer ind i det ribosomale A-sted under translation, hvilket forårsager for tidlig kædeterminering og hæmmer proteinsyntesen. Puromycin er inkorporeret i voksende polypeptidkæder, hvilket fører til frigivelse af ufuldstændige og ikke-funktionelle peptider.
Udbredt som et værktøj i cellebiologi til at studere proteinsyntese og undersøge translationsprocesser. Dens evne til at afslutte proteinsyntese ved ribosomet gør den værdifuld til forskellige anvendelser, herunder pulse-chase eksperimenter og analyse af spirende peptider. Puromycinresistensgener bruges ofte som selekterbare markører i genteknologi. Celler, der udtrykker resistensgenet, kan overleve og proliferere i nærvær af Puromycin, hvilket muliggør selektion af transficerede eller transducerede celler.
Puromycin Dihydrochloride er et værdifuldt værktøj til at undersøge proteinsyntese, studere translationsmekanismer og udvælge celler med specifikke genetiske modifikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Puromycin
CAS 58-58-2
Mængde 500 mg
Molekylær formel C22H29N7O5-2 HCl