Få mere at vide
Melford Puromycin dihydrochlorid
Beskrivelse
Puromycin Dihydrochlorid er et potent antibiotikum.
Udbredt som et værktøj i cellebiologi til at studere proteinsyntese og undersøge translationsprocesser. Dens evne til at afslutte proteinsyntese ved ribosomet gør den værdifuld til forskellige anvendelser, herunder pulse-chase eksperimenter og analyse af spirende peptider. Puromycinresistensgener bruges ofte som selekterbare markører i genteknologi. Celler, der udtrykker resistensgenet, kan overleve og proliferere i nærvær af Puromycin, hvilket muliggør selektion af transficerede eller transducerede celler.
Puromycin Dihydrochloride er et værdifuldt værktøj til at undersøge proteinsyntese, studere translationsmekanismer og udvælge celler med specifikke genetiske modifikationer.Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Puromycin |
| CAS | 58-58-2 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C22H29N7O5-2 HCl |