Få mere at vide
Haika Puro CX335 Nitril undersøgelseshandsker
Artikelnummer. 17851094
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17851094 X-Large
17841094 X-Small
17831094 Lille
17871094 Medium
17801084 Større
17891094 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17851094 Leverandør Haika Leverandørnr. PUR3354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00 DKK
    246.62 DKK / Pakke med 100
    Spare 148.38 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Puro CX335 Nitrilundersøgelseshandsker er latexfrie, pulverfrie, medicinske renrumshandsker af nitril til engangsbrug med høj punkteringsmodstand. De tilbyder sundhedspersonale højtydende barrierebeskyttelse samt suveræn komfort og berøringsfølsomhed.
  • Introduktion Puro CX335 - den ultimative løsning til dine renrumsbehov
  • Disse engangshandsker af nitril giver enestående beskyttelse og komfort, så du kan arbejde med enestående følsomhed og fingerfærdighed
  • Med et pulverfrit, ikke-sterilt design er den Puro CX335 tilbyder det højeste niveau af punkteringsmodstand, hvilket sikrer, at du kan arbejde trygt uden risiko for rifter eller brud
  • Den perleforsynede manchet giver en sikker pasform og forhindrer handskerne i at glide af, mens handskerne ISO Klasse 5-klassificering sikrer, at de opfylder de højeste standarder for renlighed og renhed
  • Handskernes AQL 1.5-klassificering garanterer også, at de er af højeste kvalitet, opfylder eller overgår industristandarder
  • Disse handsker er perfekte til en bred vifte af applikationer, fra lægemidler og bioteknologi til mikroelektronik og halvledere
  • Hvis du leder efter en renrumshandske, der giver den ultimative kombination af komfort, beskyttelse og følsomhed, skal du ikke lede længere end Puro CX335
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 5
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 374
Kloreret Ja
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 6 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 5 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Emballagetype Æske
Serie Puro CX335
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm