Få mere at vide
Haika Puro CX335 Nitril undersøgelseshandsker
Beskrivelse
- Introduktion Puro CX335 - den ultimative løsning til dine renrumsbehov
- Disse engangshandsker af nitril giver enestående beskyttelse og komfort, så du kan arbejde med enestående følsomhed og fingerfærdighed
- Med et pulverfrit, ikke-sterilt design er den Puro CX335 tilbyder det højeste niveau af punkteringsmodstand, hvilket sikrer, at du kan arbejde trygt uden risiko for rifter eller brud
- Den perleforsynede manchet giver en sikker pasform og forhindrer handskerne i at glide af, mens handskerne ISO Klasse 5-klassificering sikrer, at de opfylder de højeste standarder for renlighed og renhed
- Handskernes AQL 1.5-klassificering garanterer også, at de er af højeste kvalitet, opfylder eller overgår industristandarder
- Disse handsker er perfekte til en bred vifte af applikationer, fra lægemidler og bioteknologi til mikroelektronik og halvledere
- Hvis du leder efter en renrumshandske, der giver den ultimative kombination af komfort, beskyttelse og følsomhed, skal du ikke lede længere end Puro CX335
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 5 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374, ISO 9001:2015 |
| Kloreret | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Vis mere |