Få mere at vide
Purmorphamine, TRC
Artikelnummer. 30421329
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30421329 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30421329 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP84030010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Purmorphamine
CAS 483367-10-8
Molekylær formel C31 H32 N6 O2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C31H32N6O2/c1-2-9-25(10-3-1)37-21-32-28-29(33-23-13-15-24(16-14-23)36-17-19-38-20-18-36)34-31(35-30(28)37)39-27-12-6-8-22-7-4-5-11-26(22)27/h4-8,11-16,21,25H,1-3,9-10,17-20H2,(H,33,34,35)
SMIL C1CCC(CC1)n2cnc3c(Nc4ccc(cc4)N5CCOCC5)nc(Oc6cccc7ccccc67)nc23
IUPAC navn 9-cyclohexyl-N-(4-morpholin-4-ylphenyl)-2-naphthalen-1-yloxypurin-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 520.62
Formel vægt 520.2587