Få mere at vide
Purmorphamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466318
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466318 10 mg
16422437 50 mg
16418907 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16466318 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15108
MedChemExpress Purmorphamine is a smoothened/Smo receptor agonist with an EC50 of 1 μM.
Purmorphamine is a smoothened/Smo receptor agonist with an EC50 of 1 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Purmorphamine
CAS 483367-10-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H32N6O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (64.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL N1(C2=CC=C(NC3=NC(OC4=CC=CC5=C4C=CC=C5)=NC6=C3N=CN6C7CCCCC7)C=C2)CCOCC1
Molekylvægt (g/mol) 520.62
Formel vægt 520.62
Procent renhed 99.2%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease