Få mere at vide
Abcam Purin-nukleosid fosforylase-aktivitetstestsæt (fluorometrisk)
Artikelnummer. 32120919 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
32120919 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 32120919 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab204706100Test
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Mål nukleosidfosforylaseaktivitet i celle-/vævsekstrakter med purinnukleosid fosforylaseaktivitetstest AB204706. Følsomhed = 0,005 μU. Citeret i 1 publikation. Brug med mikropladelæser.
Mål nukleosidfosforylaseaktivitet i celle-/vævsekstrakter med purinnukleosid fosforylaseaktivitetstest AB204706. Følsomhed = 0,005 μU. Citeret i 1 publikation. Brug med mikropladelæser.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 100 prøver