Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Purine |
| Smeltepunkt | 214 °C til 217 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C5H4N4 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 26, 354 |
| Merck Index | 15, 8052 |
| Show More |