Få mere at vide
Purine, 99%
Artikelnummer. 10360904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10360904 5 g Glasflaske 5g
10666142 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10360904 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131670050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 120-73-0 | C5H4N4 | 120.115 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-73-0
MDL nummer MFCD00079221
InChI nøgle KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym purine, 9h-purine, 1h-purine, isopurine, beta-purine, 7h-imidazo 4,5-d pyrimidine, imidazo 4,5-d pyrimidine, 3,5,7-triazaindole, 9h-purine van, 3h-purine
PubChem CID 1044
ChEBI CHEBI:17258
IUPAC navn 7H-purin
SMIL C1=C2C(=NC=N1)N=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Purine
Smeltepunkt 214°C to 217°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H4N4
Mængde 5 g
Beilstein 26, 354
Merck Index 15, 8052
Molekylvægt (g/mol) 120.115
Formel vægt 120.11
Procent renhed ≥98.5% (Total base) ≥98.5% (HPLC)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller