Få mere at vide
Purin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Purin er en nukleotidbase for proteomikforskning. Det er også en væsentlig komponent i mange biomolekyler såsom adenintrifosfat, guanintrifosfat, cyklisk adenosinmonofosfat, nikotinamid, adenin, dinukleotid og coenzym. Derudover er det nyttigt i medicinsk kemi som byggesten.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Purin er en nukleotidbase for proteomikforskning. Det er også en væsentlig komponent i mange biomolekyler såsom adenintrifosfat, guanintrifosfat, cyklisk adenosinmonofosfat, nikotinamid, adenin, dinukleotid og coenzym. Derudover er det nyttigt i medicinsk kemi som byggesten.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Purine |
| Smeltepunkt | 215 °C til 217 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3200 |
| Merck Index | 14,7942 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 120.11 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystaller |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.