Få mere at vide
renset vand, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12957310 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
HDPE beholder
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12957310 5 L HDPE beholder 5 L
1 options
Artikelnummer. 12957310 Leverandør Reagecon Leverandørnr. H2O5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00 DKK
    172.38 DKK / 5 L
    Spare 25.62 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Kan bruges som en matrix til en række opløste stoffer eller som en rengørings-/desinfektionsopløsning. Reagecon Renset vand er et rent vandprodukt af høj kvalitet, der præsenteres i en praktisk 5L pakkestørrelse.
  • Opfylder vandreferencestandard, vandreferencemateriale
  • Pakket i en 5L HDPE beholder
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
pH 7
CAS 7732-18-5
Farve Klar, farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
CAS Max % 1
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Grad Oprenset
Lugt Lugtfri
Emballage HDPE beholder
Damptryk 2,3 kPa ved 20 °C
Tæthed 1
Mængde 5 L
Fysisk form Væske