Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oprenset vand til mikrobiologi
Artikelnummer. 12756929
Skift visning
Fyld vægt:
100.0g + 1.5g
Emballagetype:
10 siropflasker med skruelåg i en kasse.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Fyld vægt Emballagetype Pakningsstørrelse
12756929 100.0g + 1.5g 10 siropflasker med skruelåg i en kasse. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12756929 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BO0209M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00 DKK
    412.50 DKK / Pakke med 10
    Spare 22.50 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør prøvefortynding til mikrobiel undersøgelse eller sørg for sterilitet af dine enheder og udstyr med renset vand til mikrobiologi.
Udfør prøvefortynding til mikrobiel undersøgelse eller sørg for sterilitet af dine enheder og udstyr med Thermo Scientific™ Oxoid™ Oprenset vand. Flaskerne kommer med skruelåg for nem betjening.
Brug renset vand som fortyndings- og skyllevæske.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs, klar
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Oversigt Oprenset vand til mikrobiologi
Format Sirop flasker
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Oprenset vand
Fyld vægt 100.0g + 1.5g
Emballagetype 10 siropflasker med skruelåg i en kasse.
Mængde 10 x 100 ml i 125 ml sirop