Få mere at vide
Fisherbrand™ Forfiltreringspatron
Artikelnummer. 15499639 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Type:
Patron, Anti-skalning Blødgøring
Patron, aktivt kul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
15499639 Patron, Anti-skalning Blødgøring Pakke med 12
15489639 Patron, aktivt kul Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499639
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Behandler, blødgør, renser og plejer postevand.. Fisher Scientific™ Forfiltreringspatroner bruges sammen med Accu500 Ultrapure Vandsystem.
  • Anti-Scaling Softener Cartridge behandler og behandler hårdt vand
  • Aktiv kulpatron fjerner partikler, organiske stoffer og klor
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Accu500
Type Patron, Anti-skalning Blødgøring
Højde (metrisk) 254 mm