Få mere at vide
Lauda™ Puridest PD 8 R vanddestillation med EU-stik
Artikelnummer. 16657505
Skift visning
Spænding:
400 V
Artikelnummer. Spænding
16657505 400 V
1 options
Artikelnummer. 16657505 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003015
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Vanddestillation til enkeltdestillation (fuldautomatisk) med opbevaringstank, egnet til både bænk- og vægmontering
  • Opbevaringstank til destillat kan rumme dobbelt så meget som destilleriets kapacitet pr. time
  • Destillatudtagning gennem aftapningshanen med kontinuerlig og berøringsposition
  • Kondensator (kølespiral) inde i opbevaringstanken, let udskiftelig
  • Magnetventil til at styre vandforsyningen
  • Økonomisk energiforbrug ved destillation af opvarmet kølevand
  • Vandbesparelse gennem automatisk vandafbrydelse
  • Unødvendigt vandforbrug vil blive undgået
  • Fordamper let tilgængelig til rengøringsformål
  • CO 2-afgasning gennem udløb i kondensator
  • Elektronisk overvågning af kontaminering af destilleriet med destillationsstop og visuel rengøringsinstruktion
  • Automatisk genopfyldning af opbevaringstanken efter fjernelse af destillat, styret af elektronisk registrering
  • Termostatisk afbryder for lavt vandniveau
  • Varmeelement, fordamper, opbevaringstank og kondensator lavet af rustfrit stål
  • Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
  • Dobbeltvægget hus
Tekniske funktioner:
  • Ledningsevne trin 1: 25°C, 2,3μS/cm
  • Produktionsydelse: 8 l/min
  • Tankvolumen: 16 l
  • Varmeeffekt maks: 6 kW
  • Strømforbrug maks.: 6 kW
  • Kølevandsflowhastighed: 1,2 l/min
  • Maksimalt tryk kølevand: 7 bar
  • Samlede dimensioner (B x D x H): 780 x 410 x 540 mm
  • Område for stuetemperatur: 10 til 40°C
  • Strømforsyning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
  • Strømstik: strømledning med stik (IEC 60309, 5-pol, CEE, rød, 16 A)
Tekniske data
Ledningsevne Ved 25°C: 2,3μS/cm
Spænding 400 V