Få mere at vide
Lauda™ Puridest PD 8 R Water Still med EU-stik og separat vandforsyning
Artikelnummer. 16647525
Skift visning
Spænding:
400 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
16647525 400 V Hver
1 options
Artikelnummer. 16647525 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003255
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Vanddestillation til enkeltdestillation (fuldautomatisk) med opbevaringstank, egnet til både bænk- og vægmontering
  • Opbevaringstank til destillat kan rumme dobbelt så meget som destilleriets kapacitet pr. time
  • Destillatudtagning gennem aftapningshanen med kontinuerlig og berøringsposition
  • Kondensator (kølespiral) inde i opbevaringstanken, let udskiftelig
  • Magnetventil til at styre vandforsyningen
  • Økonomisk energiforbrug ved destillation af opvarmet kølevand
  • Vandbesparelse gennem automatisk vandafbrydelse
  • Undgår unødvendigt vandforbrug
  • Fordamper let tilgængelig til rengøringsformål
  • CO 2 afgasning gennem udløb i kondensator.
  • Elektronisk overvågning af kontaminering af destilleriet med destillationsstop og visuel rengøringsinstruktion
  • Automatisk genopfyldning af opbevaringstanken efter fjernelse af destillat, styret af elektronisk registrering
  • Termostatisk afbryder for lavt vandniveau
  • Varmeelement, fordamper, opbevaringstank og kondensator lavet af rustfrit stål
  • Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
  • Dobbeltvægget hus
  • Indstillinger inkluderet:
    • Med separat vandforsyning, til at fodre fordamperen med forbehandlet vand
    • Tilslutning til slange 1/2 in.
  • Tekniske funktioner:
    • Ledningsevne trin 1: 25° C, 2,3μ S/cm
    • Produktionsydelse: 6,8 L/min
    • Tankvolumen: 16 l
    • Varmeeffekt maks: 6 kW
    • Strømforbrug maks.: 6 kW
    • Kølevandsflowhastighed: 1,2 l/min
    • Maksimalt tryk kølevand: 7 bar
    • Samlede dimensioner (B x D x H): 780 x 410 x 540 mm
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Strømforsyning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strømstik: netledning med stik (IEC 60309, 5-pol, CEE, rød, 16 A)
  • Tekniske data
    Ledningsevne Ved 25°C: 2,3μS/cm
    Spænding 400 V