Få mere at vide
Lauda™ Reneste PD 8 D-vandstill med EU-stik og separat vandforsyning
Artikelnummer. 16617535
Skift visning
Spænding:
400 V
Artikelnummer. Spænding
16617535 400 V
1 options
Artikelnummer. 16617535 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003262
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Vandkølle (fuldautomatisk) til dobbeltdestillation, velegnet til både bænk- og vægmontering
  • Hovedafbryder med pilotlampe til overvågning af begge destillationstrin foran på enheden
  • Ventil af borosilikatglas 3.3 med PTFE-stempel til enkeltdestillat
  • Udtag med støvbeskytter af borosilikatglas 3.3 til dobbeltdestillat
  • Kondensator (kølespiral) første trin lavet af rustfrit stål
  • Kondensator (kølespiral) andet trin inklusiv ledeplade lavet af DURAN™ /borosilikatglas 3.3
  • Magnetventil til at styre vandforsyningen
  • Vandbesparelse gennem automatisk vandafbrydelse
  • Undgår unødvendigt vandforbrug
  • Fordamper let tilgængelig til rengøringsformål
  • CO 2-afgasning gennem udløb i kondensator
  • Elektronisk forureningsovervågning af
  • stadig med destillationsstop og visuel rengøringsinstruktion
  • Elektronisk niveaukontrol under hele destillationsprocessen
  • Dobbeltvirkende lavvandsafbryder gennem svømmerafbryder og termostatisk sikkerhedsafbryder
  • Varmeelement og fordamper lavet af rustfrit stål
  • Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
  • Dobbeltvægget hus
  • Indstillinger inkluderet:
    • Med separat vandforsyning, til at fodre fordamperen med forbehandlet vand
    • Tilslutning til slange 1/2 in.
  • Tekniske funktioner:
    • Ledningsevne trin 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Ledningsevne trin 2: 25° C, 1,6μ S/cm
    • Produktionsydelse: 6,8 L/min
    • Varmeeffekt max: 11,5 kW
    • Strømforbrug maks.: 11,5 kW
    • Kølevandsflowhastighed: 3,3 l/min
    • Maksimalt tryk kølevand: 7 bar
    • Samlede mål (B x D x H): 700 x 390 x 700 mm
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Strømforsyning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strømstik: strømledning uden stik (AWG)
  • Tekniske data
    Ledningsevne Ved 25 °C: 1,6μ S/cm
    Spænding 400 V