Få mere at vide
Lauda™ Reneste PD 8 D Vandstill med EU-stik
Artikelnummer. 16617525
Skift visning
Spænding:
400 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
16617525 400 V Hver
1 options
Artikelnummer. 16617525 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003248
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Vandkølle (fuldautomatisk) til dobbeltdestillation, velegnet til både bænk- og vægmontering
  • Komponenter og materialer:
    • Hovedafbryder med pilotlampe til overvågning af begge destillationstrin foran på enheden
    • Ventil af borosilikatglas 3.3 med PTFE-stempel til enkeltdestillat
    • Udtag med støvbeskytter af borosilikatglas 3.3 til dobbeltdestillat
    • Kondensator (kølespiral) første trin lavet af rustfrit stål
    • Kondensator (kølespiral) andet trin inkl. baffel lavet af DURAN™ borosilikatglas 3.3
    • Magnetventil til at styre vandforsyningen
    • Varmeelement og fordamper lavet af rustfrit stål
    • Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
    • Dobbeltvægget hus
  • Funktioner:
    • Økonomisk energiforbrug ved destillation af opvarmet kølevand
    • Vandbesparelse gennem automatisk vandafbrydelse
    • Fordamper let tilgængelig til rengøringsformål
    • CO 2-afgasning gennem udløb i kondensator
    • Elektronisk overvågning af kontaminering af destilleriet med destillationsstop og visuel rengøringsinstruktion
    • Elektronisk niveaukontrol under hele destillationsprocessen
    • Dobbeltvirkende lavvandsafbryder gennem svømmerafbryder og termostatisk sikkerhedsafbryder
  • Tekniske egenskaber :
    • Ledningsevne trin 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Ledningsevne trin 2: 25° C, 1,6μ S/cm
    • Produktionsydelse: 8 l/min
    • Varmeeffekt max: 11,5 kW
    • Strømforbrug maks.: 11,5 kW
    • Kølevandsflowhastighed: 3,3 l/min
    • Maksimalt tryk kølevand: 7 bar
    • Samlede mål (B x D x H): 700 x 390 x 700 mm
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Strømforsyning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strømstik: strømledning uden stik (AWG)
Tekniske data
Ledningsevne Ved 25 °C: 1,6μ S/cm
Inkluderer Kabel uden stik, Ekstern niveauafbryder
Spænding 400 V