Få mere at vide
Lauda™ Reneste PD 4-vandstill med CEE7/7-stik
Artikelnummer. 16627505
Skift visning
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Spænding
16627505 230 V
1 options
Artikelnummer. 16627505 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003012
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Vanddestillation til enkeltdestillation, velegnet til bænkmontering
  • Destillationsudtag gennem udløbet ved kondensatoren
  • Økonomisk energiforbrug ved destillation af opvarmet kølevand
  • Fordamper let tilgængelig til rengøringsformål
  • CO 2-afgasning gennem udløb i kondensator
  • Termostatisk afbryder for lavt vandniveau
  • Manuel kølevandsstyring via afgangstemperatur
  • Varmeelement, fordamper og kondensator i rustfrit stål
  • Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
  • Tekniske funktioner:
    • Ledningsevne trin 1: 25° C, 2,3μ S/cm
    • Produktionsydelse: 4 L/min
    • Varmeeffekt max: 3 kW
    • Strømforbrug maks.: 3 kW
    • Kølevandsflowhastighed: 0,67 L/min
    • Maksimalt tryk kølevand: 2 bar
    • Samlede mål (B x D x H): 280 x 250 x 490 mm
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
  • Tekniske data
    Ledningsevne Ved 25°C: 2,3μS/cm
    Spænding 230 V