Få mere at vide
Lauda™ Reneste PD 4 R Vandstill med CEE7/7 stik
Artikelnummer. 16647505
Skift visning
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Spænding
16647505 230 V
1 options
Artikelnummer. 16647505 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003014
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Vanddestillation til enkeltdestillation (fuldautomatisk) med opbevaringstank, egnet til både bænk- og vægmontering
  • Opbevaringstank til destillat kan rumme dobbelt så meget som destilleriets kapacitet pr. time
  • Destillatudtagning gennem aftapningshanen med kontinuerlig og berøringsposition
  • Kondensator (kølespiral) inde i lagertank, let udskiftelig
  • Magnetventil til at styre vandforsyningen
  • Økonomisk energiforbrug ved destillation af opvarmet kølevand
  • Vandbesparelse gennem automatisk vandafbrydelse
  • Unødvendigt vandforbrug vil blive undgået
  • Fordamper let tilgængelig til rengøringsformål
  • CO 2-afgasning gennem udløb i kondensator
  • Elektronisk overvågning af kontaminering af destilleriet med destillationsstop og visuel rengøringsinstruktion
  • Automatisk genopfyldning af opbevaringstanken efter fjernelse af destillat, styret af elektronisk registrering
  • Termostatisk afbryder for lavt vandniveau
  • Varmeelement, fordamper, opbevaringstank og kondensator lavet af rustfrit stål
  • Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
  • Dobbeltvægget hus
  • Tekniske funktioner:
    • Ledningsevne trin 1: 25° C, 2,3μ S/cm
    • Produktionsydelse: 4 L/min
    • Tankvolumen: 8 L
    • Varmeeffekt max: 3 kW
    • Strømforbrug maks.: 3 kW
    • Kølevandsflowhastighed: 0,8 L/min
    • Maksimalt tryk kølevand: 7 bar
    • Samlede mål (B x D x H): 620 x 330 x 460 mm
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
  • Tekniske data
    Ledningsevne Ved 25°C: 2,3μS/cm
    Spænding 230 V