Få mere at vide
Lauda™ Reneste PD 4 G vand stadig med CEE7/7 stik og separat vandforsyning
Artikelnummer. 16677525
Skift visning
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Spænding
16677525 230 V
1 options
Artikelnummer. 16677525 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003258
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Vanddestillationsglas til enkeltdestillation (fuldautomatisk), velegnet til både bænk- og vægmontering
  • Destillatudtagning gennem slangetilslutning i højre side
  • Fordampere, kondensatorer og overløb er lavet af DURAN™ /borosilikatglas 3.3
  • Kondensatorer med dribleskærm
  • Sterilisering af kondensatorer med damp
  • Magnetventil til at styre vandforsyningen
  • Vandbesparelse gennem automatisk vandafbrydelse
  • Undgår unødvendigt vandforbrug
  • Synlig destillationsproces på grund af let aftagelig, uknuselig frontskærm, som ikke damper op
  • CO 2-afgasning gennem udløb i kondensator
  • Elektronisk niveaukontrol under hele destillationsprocessen
  • Vandstandsregulering i kedel slukker automatisk for strømmen i tilfælde af vandmangel
  • Elektronisk urenhedsdetektor bevirker skylning og rengøring af fordamperen ved automatisk vandskift
  • Kvartsbeklædte varmeelementer
  • Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
  • Indstillinger inkluderet:
    • Med separat vandforsyning, til at fodre fordamperen med forbehandlet vand
    • Tilslutning til slange 1/2 in.
  • Tekniske funktioner:
    • Ledningsevne trin 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Produktionsydelse: 3,4 L/min
    • Varmeeffekt max: 3 kW
    • Strømforbrug maks.: 3 kW
    • Kølevandsflowhastighed: 1,2 l/min
    • Maksimalt tryk kølevand: 7 bar
    • Samlede mål (B x D x H): 650 x 200 x 390 mm
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
  • Tekniske data
    Ledningsevne Ved 25 °C: 2,2μ S/cm
    Spænding 230 V