Få mere at vide
Lauda™ Reneste PD 4 G Vandstill med CEE7/7 stik
Artikelnummer. p-7220008
Inkluderer:
Ekstern niveauafbryder
Ingen ekstern niveauafbryder
Artikelnummer. 16687515
Brand: Lauda™ L003245
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vanddestillationsglas til enkeltdestillation (fuldautomatisk), velegnet til både bænk- og vægmontering
  • Komponenter og materialer:
    • Destillatudtagning gennem slangetilslutning i højre side
    • Fordampere, kondensatorer og overløb er lavet af DURAN™ borosilikatglas 3.3
    • Kondensatorer med dribleskærm
    • Magnetventil til at styre vandforsyningen
    • Kvartsbeklædte varmeelementer
    • Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
  • Funktioner:
    • Sterilisering af kondensatorerne med damp
    • Økonomisk energiforbrug ved destillation af opvarmet kølevand
    • Vandbesparelse gennem automatisk vandafbrydelse
    • Synlig destillationsproces på grund af let aftagelig, uknuselig frontskærm, som ikke damper op
    • CO 2-afgasning gennem udløb i kondensator
    • Elektronisk niveaukontrol under hele destillationsprocessen
    • Vandstandsregulering i kedel slukker automatisk for strømmen i tilfælde af vandmangel
    • Elektronisk urenhedsdetektor bevirker skylning og rengøring af fordamperen ved automatisk vandskift
    • Indstillinger inkluderet: Med ekstern niveauafbryder til overvågning af påfyldningsniveauet i en separat lagertank
  • Tekniske egenskaber :
    • Ledningsevne trin 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Produktionsydelse: 4 L/min
    • Varmeeffekt max: 3 kW
    • Strømforbrug maks.: 3 kW
    • Kølevandsflowhastighed: 1,2 l/min
    • Maksimalt tryk kølevand: 7 bar
    • Samlede mål (B x D x H): 650 x 200 x 390 mm
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
Tekniske data
Ledningsevne Ved 25 °C: 2,2μ S/cm
Inkluderer Ekstern niveauafbryder
Spænding 230 V