Få mere at vide
Lauda™ Reneste PD 4 G Vandstill med CEE7/7 stik
Artikelnummer. 16687515
Skift visning
Inkluderer:
Ekstern niveauafbryder
Ingen ekstern niveauafbryder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
16687515 Ekstern niveauafbryder
16687505 Ingen ekstern niveauafbryder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16687515 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003245
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Vanddestillationsglas til enkeltdestillation (fuldautomatisk), velegnet til både bænk- og vægmontering
  • Komponenter og materialer:
    • Destillatudtagning gennem slangetilslutning i højre side
    • Fordampere, kondensatorer og overløb er lavet af DURAN™ borosilikatglas 3.3
    • Kondensatorer med dribleskærm
    • Magnetventil til at styre vandforsyningen
    • Kvartsbeklædte varmeelementer
    • Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
  • Funktioner:
    • Sterilisering af kondensatorerne med damp
    • Økonomisk energiforbrug ved destillation af opvarmet kølevand
    • Vandbesparelse gennem automatisk vandafbrydelse
    • Synlig destillationsproces på grund af let aftagelig, uknuselig frontskærm, som ikke damper op
    • CO 2-afgasning gennem udløb i kondensator
    • Elektronisk niveaukontrol under hele destillationsprocessen
    • Vandstandsregulering i kedel slukker automatisk for strømmen i tilfælde af vandmangel
    • Elektronisk urenhedsdetektor bevirker skylning og rengøring af fordamperen ved automatisk vandskift
    • Indstillinger inkluderet: Med ekstern niveauafbryder til overvågning af påfyldningsniveauet i en separat lagertank
  • Tekniske egenskaber :
    • Ledningsevne trin 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Produktionsydelse: 4 L/min
    • Varmeeffekt max: 3 kW
    • Strømforbrug maks.: 3 kW
    • Kølevandsflowhastighed: 1,2 l/min
    • Maksimalt tryk kølevand: 7 bar
    • Samlede mål (B x D x H): 650 x 200 x 390 mm
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz
    • Strømstik: strømledning med vinklet stik (CEE7/7)
Tekniske data
Ledningsevne Ved 25 °C: 2,2μ S/cm
Inkluderer Ekstern niveauafbryder
Spænding 230 V