Få mere at vide
Lauda™ Puridest PD 4 DG Vand stadig med EU-stik og separat vandforsyning
Artikelnummer. 16637535
Skift visning
Spænding:
400 V
Artikelnummer. Spænding
16637535 400 V
1 options
Artikelnummer. 16637535 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003264
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Vanddestillationsglas (fuldautomatisk) til dobbeltdestillation, velegnet til både bænk- og vægmontering
  • Destillatudtagning gennem slangetilslutning i højre side
  • Fordampere, kondensatorer og overløb er lavet af DURAN™ /borosilikatglas 3.3
  • Kondensatorer med dribleskærm
  • Sterilisering af kondensatorer med damp
  • Magnetventil til at styre vandforsyningen
  • Vandbesparelse gennem automatisk vandafbrydelse
  • Undgår unødvendigt vandforbrug
  • Synlig destillationsproces på grund af let aftagelig, uknuselig frontskærm, som ikke damper op
  • CO 2-afgasning gennem udløb i kondensator
  • Elektronisk niveaukontrol under hele destillationsprocessen
  • Vandstandsregulering i kedel slukker automatisk for strømmen i tilfælde af vandmangel
  • Elektronisk urenhedsdetektor bevirker skylning og rengøring af fordamperen ved automatisk vandskift
  • Kvartsbeklædte varmeelementer
  • Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
  • Indstillinger inkluderet:
    • Med separat vandforsyning, til at fodre fordamperen med forbehandlet vand
    • Tilslutning til slange 1/2 in.
  • Tekniske funktioner:
    • Ledningsevne trin 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Ledningsevne trin 2: 25° C, 1,6μ S/cm
    • Produktionsydelse: 3,4 L/min
    • Varmeeffekt max: 5,8 kW
    • Strømforbrug maks.: 5,8 kW
    • Kølevandsflowhastighed: 2,4 L/min
    • Maksimalt tryk kølevand: 7 bar
    • Samlede mål (B x D x H): 650 x 365 x 390 mm
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Strømforsyning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strømstik: netledning med stik (IEC 60309, 5-pol, CEE, rød, 16 A)
  • Tekniske data
    Ledningsevne Ved 25 °C: 1,6μ S/cm
    Spænding 400 V