Få mere at vide
Lauda™ Puridest PD 4 DG Vand stadig med EU-stik
Artikelnummer. 16647515
Skift visning
Inkluderer:
Ekstern niveauafbryder
Ingen ekstern niveauafbryder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
16647515 Ingen ekstern niveauafbryder Hver
16627525 Ekstern niveauafbryder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16647515 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003024
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Vanddestillationsglas (fuldautomatisk) til dobbeltdestillation, velegnet til både bænk- og vægmontering
  • Komponenter og materialer:
    • Destillatudtagning gennem slangetilslutning i højre side
    • Fordampere, kondensatorer og overløb lavet af DURAN™ borosilikatglas 3.3
    • Kondensatorer med dribleskærm
    • Magnetventil til at styre vandforsyningen
    • Kvartsbeklædte varmeelementer
    • Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
  • Funktioner:
    • Sterilisering af kondensatorer med damp
    • Økonomisk energiforbrug ved destillation af opvarmet kølevand
    • Vandbesparelse gennem automatisk vandafbrydelse
    • Synlig destillationsproces på grund af let aftagelig, uknuselig frontskærm, som ikke damper op
    • CO 2 afgasning gennem udløb i kondensatoren
    • Elektronisk niveaukontrol under hele destillationsprocessen
    • Vandstandsregulering i kedlen slår automatisk strømmen fra i tilfælde af vandmangel
    • Elektronisk urenhedsdetektor bevirker skylning og rengøring af fordamperen ved automatisk vandskift
  • Tekniske egenskaber :
    • Ledningsevne trin 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Ledningsevne trin 2: 25° C, 1,6μ S/cm
    • Produktionsydelse: 4 L/min
    • Varmeeffekt max: 5,8 kW
    • Strømforbrug maks.: 5,8 kW
    • Kølevandsflowhastighed: 2,4 L/min
    • Maksimalt tryk kølevand: 7 bar
    • Samlede mål (B x D x H): 650 x 365 x 390 mm
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Strømforsyning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strømstik: netledning med stik (IEC 60309, 5-pol, CEE, rød, 16 A)
Tekniske data
Ledningsevne Ved 25 °C: 1,6μ S/cm
Inkluderer Ingen ekstern niveauafbryder
Spænding 400 V