Få mere at vide
Lauda™ Reneste PD 4 D vand stadig med EU-stik og separat vandforsyning
Artikelnummer. 16607535
Skift visning
Spænding:
400 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
16607535 400 V Hver
1 options
Artikelnummer. 16607535 Leverandør Lauda™ Leverandørnr. L003261
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Vandkølle (fuldautomatisk) til dobbeltdestillation, velegnet til både bænk- og vægmontering
  • Hovedafbryder med pilotlampe til overvågning af begge destillationstrin foran på enheden
  • Ventil af borosilikatglas 3.3 med PTFE-stempel til enkeltdestillat
  • Udtag med støvbeskytter af borosilikatglas 3.3 til dobbeltdestillat
  • Kondensator (kølespiral) første trin lavet af rustfrit stål
  • Kondensator (kølespiral) andet trin inklusiv ledeplade lavet af DURAN™ /borosilikatglas 3.3
  • Magnetventil til at styre vandforsyningen
  • Vandbesparelse gennem automatisk vandafbrydelse
  • Undgår unødvendigt vandforbrug
  • Fordamper let tilgængelig til rengøringsformål
  • CO 2-afgasning gennem udløb i kondensator
  • Elektronisk overvågning af kontaminering af destilleriet med destillationsstop og visuel rengøringsinstruktion
  • Elektronisk niveaukontrol under hele destillationsprocessen
  • Dobbeltvirkende lavvandsafbryder gennem svømmerafbryder og termostatisk sikkerhedsafbryder
  • Varmeelement og fordamper lavet af rustfrit stål
  • Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
  • Dobbeltvægget hus
  • Indstillinger inkluderet:
    • Med separat vandforsyning, til at fodre fordamperen med forbehandlet vand
    • Tilslutning til slange 1/2 in.
  • Tekniske funktioner:
    • Ledningsevne trin 1: 25° C, 2,2μ S/cm
    • Ledningsevne trin 2: 25° C, 1,6μ S/cm
    • Produktionsydelse: 3,4 L/min
    • Varmeeffekt maks.: 7 kW
    • Strømforbrug maks.: 7 kW
    • Kølevandsflowhastighed: 2 L/min
    • Maksimalt tryk kølevand: 7 bar
    • Samlede mål (B x D x H): 550 x 280 x 570 mm
    • Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
    • Strømforsyning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Strømstik: netledning med stik (IEC 60309, 5-pol, CEE, rød, 16 A)
  • Tekniske data
    Ledningsevne Ved 25 °C: 1,6μ S/cm
    Spænding 400 V