Få mere at vide
Lauda™ Reneste PD 4 D Vandstill med EU-stik
Beskrivelse
- Komponenter og materialer:
- Hovedafbryder med pilotlampe til overvågning af begge destillationstrin foran på enheden
- Ventil af borosilikatglas 3.3 med PTFE-stempel til enkeltdestillat
- Udtag med støvbeskytter af borosilikatglas 3.3 til dobbeltdestillat
- Kondensator (kølespiral) første trin lavet af rustfrit stål
- Kondensator (kølespiral) andet trin inklusiv plade lavet af DURAN™ borosilikatglas 3.3
- Magnetventil til at styre vandforsyningen
- Varmeelement og fordamper lavet af rustfrit stål
- Dobbeltvirkende lavvandsafbryder gennem svømmerafbryder og termostatisk sikkerhedsafbryder
- Hus af galvaniseret stålplade, pulverlakeret
- Egenskaber :
- Økonomisk energiforbrug ved destillation af det opvarmede kølevand
- Vandbesparelse gennem automatisk vandafbrydelse
- Unødvendigt vandforbrug vil blive undgået
- Fordamper let tilgængelig til rengøringsformål
- CO 2-afgasning gennem udløb i kondensator
- Elektronisk overvågning af kontaminering af destilleriet med destillationsstop og visuel rengøringsinstruktion
- Elektronisk niveaukontrol under hele destillationsprocessen
- Dobbeltvægget hus
- Tekniske egenskaber :
- Ledningsevne trin 1: 25° C, 2,2μ S/cm
- Ledningsevne trin 2: 25° C, 1,6μ S/cm
- Produktionsydelse: 4 L/min
- Varmeeffekt maks.: 7 kW
- Strømforbrug maks.: 7 kW
- Kølevandsflowhastighed: 2 L/min
- Maksimalt tryk kølevand: 7 bar
- Samlede mål (B x D x H): 550 x 280 x 570 mm
- Omgivelsestemperaturområde: 10 til 40° C
- Strømforsyning: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
- Strømstik: netledning med stik (IEC 60309, 5-pol, CEE, rød, 16 A)
Tekniske data
Tekniske data
| Ledningsevne | Ved 25 °C: 1,6μ S/cm |
| Inkluderer | Ingen ekstern niveauafbryder |
| Spænding | 400 V |