Få mere at vide
Purgeable Halocarbons Mix 5 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 71-55-6, 79-34-5, 79-00-5, 75-34-3, 75-35-4, 95-50-1 |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration | 1,1,1-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,2-Dichloropropane 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣Bromodichloromethane 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Chloroform 2000 μg/mL∣cis-1,3-Dichloropropene 2000 μg/mL∣Dibromochloromethane 2000 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 2000 μg/mL∣Tetrachloroethene 2000 μg/mL∣Tetrachloromethane 2000 μg/mL∣trans-1,2-Dichloroethene 2000 μg/mL∣trans-1,3-Dichloropropene 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |