Få mere at vide
Udskylbare aromaer til benzinidentifikation, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,2-dichlorbenzen | 95-50-1 | 2000 μg/ml |
| 1,3-dichlorbenzen | 541-73-1 | 2000 μg/ml |
| 1,4-dichlorbenzen | 106-46-7 | 2000 μg/ml |
| Benzen | 71-43-2 | 2000 μg/ml |
| Klorbenzen | 108-90-7 | 2000 μg/ml |
| Ethylbenzen | 100-41-4 | 2000 μg/ml |
| Methyl-tert-butylether | 1634-04-4 | 2000 μg/ml |
| m-xylen | 108-38-3 | 2000 μg/ml |
| o-xylen | 95-47-6 | 2000 μg/ml |
| p-xylen | 106-42-3 | 2000 μg/ml |
| Toluen | 108-88-3 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Purgeable Aromatics |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | US EPA Method 602 |
| Molekylær formel | CH4O |
| MDL nummer | MFCD00004595 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI nøgle | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CO |
| IUPAC navn | methanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Purgeable Aromatics for Gasoline Identification
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-dichlorobenzene,benzene, toluene, ethylbenzene, methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug