Få mere at vide
Rensbar aromatisk til gas. Ident.Mix 3 200 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328124
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30328124 1 ml 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30328124 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA06020300ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 71-43-2, 108-90-7, 100-41-4
Mængde 1 ml
Koncentration 1,2-dichlorbenzen 200 μg/ml∣1,3-dichlorbenzen 200 μg/ml∣1,4-dichlorbenzen 200 μg/ml∣Benzen 200 μg/ml∣Klorbenzen 200 μg/ml∣Ethylbenzen 200 μg/ml∣Methyltert-butylether 200 μg/ml∣m-Xylen (1,3-Dimethylbenzen) 200 μg/ml∣o-Xylen (1,2-Dimethylbenzen) 200 μg/ml∣p-Xylen (1,4-Dimethylbenzen) 200 μg/ml∣Toluen 200 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol