Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN-XTRA™ Life Science Nitril Laboratory Boxed Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17884871 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17884871 X-Small
17864871 Lille
17854871 Medium
17844871 Større
17874871 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17884871 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. LFS121XS
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE-serien indeholder fem nitrilhandsker i tre beskyttelsesniveauer og er designet til brug i laboratorier, forskningsmiljøer og rene områder med anvendelser inden for farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, bioteknologi og fødevareforarbejdning/håndtering.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science nitrilhandsker tilbyder komfort og beskyttelse takket være:
BARRIER BESKYTTELSE
  • Omfattende test og standarder
  • Branchegennemsnitlig AQL (1,0)
  • 3 niveauer af farvekodet beskyttelse med stigende tykkelse
  • Testet mod 57 kemikalier, op til 14 kemoterapipræparater og fentanyl
  • Ikke lavet med naturgummilatex, til beskyttelse mod type IV allergier
BÆREDYGTIGHED
  • Vores Safeskin Handskefabrikken (Thailand) bruger 92 % vedvarende energi
  • Dispensere er lavet med op til 85 % genbrugsmaterialer, og etuier er lavet med op til 100 % genbrugsmaterialer
  • Det innovative SMARTPULL™ Dispenser1 reducerer det samlede spild med i gennemsnit 38,2 % sammenlignet med en førende konkurrent
  • PUREZERO™ Life Science Handsker er fremstillet i et anlæg, der overholder kravene i ISO 14001: 2015 - Miljøledelsessystem
LEVERANSPÅLIDELIGHED
  • Leveres gennem vores vertikalt integrerede globale forsyningskæde
  • Bakket op af vores 20+ års erfaring med fremstilling af nitril-eksamenhandsker til det industrielle marked
  • Sporbarhed af råvarer til deres oprindelige kilde
  • Fremstillet hos os selv Safeskin Anlæg i Thailand
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 2797 PPE Kategori III i henhold til forordning (EU) 2016/425 EEC
Kemoterapeutisk vurderet 14 Kemoterapipræparater
Kloreret Nej
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie
AQL 1
Farve Mørkeblå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 6 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 6 mio
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
FDA 510 (k) Ja
Handske manchet stil Beaded
Model- LFS121XS
Serie LFS121
Trækstyrke 42 MPa (mål)
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm