Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN-XTRA™ Life Science Nitril Laboratory Boxed Handsker
Shop alle Halyard produkterBeskrivelse
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science nitrilhandsker tilbyder komfort og beskyttelse takket være:
BARRIER BESKYTTELSE
- Omfattende test og standarder
- Branchegennemsnitlig AQL (1,0)
- 3 niveauer af farvekodet beskyttelse med stigende tykkelse
- Testet mod 57 kemikalier, op til 14 kemoterapipræparater og fentanyl
- Ikke lavet med naturgummilatex, til beskyttelse mod type IV allergier
BÆREDYGTIGHED
- Vores Safeskin Handskefabrikken (Thailand) bruger 92 % vedvarende energi
- Dispensere er lavet med op til 85 % genbrugsmaterialer, og etuier er lavet med op til 100 % genbrugsmaterialer
- Det innovative SMARTPULL™ Dispenser1 reducerer det samlede spild med i gennemsnit 38,2 % sammenlignet med en førende konkurrent
- PUREZERO™ Life Science Handsker er fremstillet i et anlæg, der overholder kravene i ISO 14001: 2015 - Miljøledelsessystem
LEVERANSPÅLIDELIGHED
- Leveres gennem vores vertikalt integrerede globale forsyningskæde
- Bakket op af vores 20+ års erfaring med fremstilling af nitril-eksamenhandsker til det industrielle marked
- Sporbarhed af råvarer til deres oprindelige kilde
- Fremstillet hos os selv Safeskin Anlæg i Thailand
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 2797 PPE Kategori III i henhold til forordning (EU) 2016/425 EEC |
| Kemoterapeutisk vurderet | 14 Kemoterapipræparater |
| Kloreret | Nej |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Laboratorie |
| AQL | 1 |
| Farve | Mørkeblå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6 mil. |
| Vis mere |