Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN™ Life Science Nitril Laboratory Boxed Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17814871 Shop alle Halyard produkter
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Artikelnummer. 17814871
Brand: HALYARD™ LFS111SM
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE-serien indeholder fem nitrilhandsker i tre beskyttelsesniveauer og er designet til brug i laboratorier, forskningsmiljøer og rene områder med anvendelser inden for farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, bioteknologi og fødevareforarbejdning/håndtering.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science nitrilhandsker tilbyder komfort og beskyttelse takket være:
BARRIER BESKYTTELSE
  • Omfattende test og standarder
  • Branchegennemsnitlig AQL (1,0)
  • 3 niveauer af farvekodet beskyttelse med stigende tykkelse
  • Testet mod 57 kemikalier, op til 14 kemoterapipræparater og fentanyl
  • Ikke lavet med naturgummilatex, til beskyttelse mod type IV allergier
BÆREDYGTIGHED
  • Vores Safeskin Handskefabrikken (Thailand) bruger 92 % vedvarende energi
  • Dispensere er lavet med op til 85 % genbrugsmaterialer, og etuier er lavet med op til 100 % genbrugsmaterialer
  • Det innovative SMARTPULL™ Dispenser1 reducerer det samlede spild med i gennemsnit 38,2 % sammenlignet med en førende konkurrent
  • PUREZERO™ Life Science Handsker er fremstillet i et anlæg, der overholder kravene i ISO 14001: 2015 - Miljøledelsessystem
LEVERANSPÅLIDELIGHED
  • Leveres gennem vores vertikalt integrerede globale forsyningskæde
  • Bakket op af vores 20+ års erfaring med fremstilling af nitril-eksamenhandsker til det industrielle marked
  • Sporbarhed af råvarer til deres oprindelige kilde
  • Fremstillet hos os selv Safeskin Anlæg i Thailand
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Kemoterapeutisk vurderet 14 Chemotherapy Drugs
Kloreret No
Accelerator gratis No
Applikationer Laboratory
AQL 1
Farve Dark Blue
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 6 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 4.7 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse Small
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 6 mil
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
FDA 510 (k) Yes
Handske manchet stil Beaded
Model- LFS111SM
Serie LFS111
Trækstyrke 42 MPa (Target)
Længde (engelsk) 9.5 in.
Længde (metrisk) 24.13 cm