Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Life Science Nitril Laboratory Boxed Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200000298 Shop alle Halyard produkter
Størrelse:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Artikelnummer. 17884881
Brand: HALYARD™ LFS321XS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE-serien indeholder fem nitrilhandsker i tre beskyttelsesniveauer og er designet til brug i laboratorier, forskningsmiljøer og rene områder. Den perleformede manchet gør det nemt at tage på, og teksturerede fingerspidser giver taktil smidighed.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science nitrilhandsker tilbyder komfort og beskyttelse takket være:
BARRIER BESKYTTELSE
  • Omfattende test og standarder
  • Branchegennemsnitlig AQL (1,0)
  • 3 niveauer af farvekodet beskyttelse med stigende tykkelse
  • Testet mod 57 kemikalier, op til 14 kemoterapipræparater og fentanyl
  • Ikke lavet med naturgummilatex, til beskyttelse mod type IV allergier
BÆREDYGTIGHED
  • Vores Safeskin Handskefabrikken (Thailand) bruger 92 % vedvarende energi
  • Dispensere er lavet med op til 85 % genbrugsmaterialer, og etuier er lavet med op til 100 % genbrugsmaterialer
  • Det innovative SMARTPULL™ Dispenser1 reducerer det samlede spild med i gennemsnit 38,2 % sammenlignet med en førende konkurrent
  • PUREZERO™ Life Science Handsker er fremstillet i et anlæg, der overholder kravene i ISO 14001: 2015 - Miljøledelsessystem
LEVERANSPÅLIDELIGHED
  • Leveres gennem vores vertikalt integrerede globale forsyningskæde
  • Bakket op af vores 20+ års erfaring med fremstilling af nitril-eksamenhandsker til det industrielle marked
  • Sporbarhed af råvarer til deres oprindelige kilde
  • Fremstillet hos os selv Safeskin Anlæg i Thailand
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Kemoterapeutisk vurderet 14 Chemotherapy Drugs
Kloreret No
Accelerator gratis No
Applikationer Laboratory
AQL 1
Farve Green
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 4.7 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 3.5 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.09 cm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Examination Glove
Størrelse X-Small
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 4.7 mil
Tykkelse (metrisk) 0.12 cm
FDA 510 (k) Yes
Handske manchet stil Beaded
Model- LFS321XS
Serie LFS321
Trækstyrke 38 MPa (Target)
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 30.5 cm