Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON™ Life Science Nitrile Laboratory Boxed Gloves
PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE-serien indeholder fem nitrilhandsker i tre beskyttelsesniveauer og er designet til brug i laboratorier, forskningsmiljøer og rene områder. Den perleformede manchet gør det nemt at tage på, og teksturerede fingerspidser giver taktil smidighed.
220.00 DKK - 227.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 2797 PPE Kategori III i henhold til forordning (EU) 2016/425 EEC |
---|---|
Kemoterapeutisk vurderet | 14 Kemoterapipræparater |
Kloreret | Nej |
Accelerator gratis | Nej |
Applikationer | Laboratorie |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17834881
![]() |
HALYARD™
LFS311XS |
X-Small |
220.00 DKK
Pakke med 200 |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17814881
![]() |
HALYARD™
LFS311SM |
Lille |
220.00 DKK
Pakke med 200 |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17804881
![]() |
HALYARD™
LFS311MD |
Medium |
227.00 DKK
Pakke med 200 |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17894871
![]() |
HALYARD™
LFS311LG |
Større |
220.00 DKK
Pakke med 200 |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17824881
![]() |
HALYARD™
LFS311XL |
X-Large |
220.00 DKK
Pakke med 170 |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science nitrilhandsker tilbyder komfort og beskyttelse takket være:
BARRIER BESKYTTELSE
- Omfattende test og standarder
- Branchegennemsnitlig AQL (1,0)
- 3 niveauer af farvekodet beskyttelse med stigende tykkelse
- Testet mod 57 kemikalier, op til 14 kemoterapipræparater og fentanyl
- Ikke lavet med naturgummilatex, til beskyttelse mod type IV allergier
BÆREDYGTIGHED
- Vores Safeskin Handskefabrikken (Thailand) bruger 92 % vedvarende energi
- Dispensere er lavet med op til 85 % genbrugsmaterialer, og etuier er lavet med op til 100 % genbrugsmaterialer
- Det innovative SMARTPULL™ Dispenser1 reducerer det samlede spild med i gennemsnit 38,2 % sammenlignet med en førende konkurrent
- PUREZERO™ Life Science Handsker er fremstillet i et anlæg, der overholder kravene i ISO 14001: 2015 - Miljøledelsessystem
LEVERANSPÅLIDELIGHED
- Leveres gennem vores vertikalt integrerede globale forsyningskæde
- Bakket op af vores 20+ års erfaring med fremstilling af nitril-eksamenhandsker til det industrielle marked
- Sporbarhed af råvarer til deres oprindelige kilde
- Fremstillet hos os selv Safeskin Anlæg i Thailand
Tekniske data
CE 2797 PPE Kategori III i henhold til forordning (EU) 2016/425 EEC | |
Nej | |
Laboratorie | |
Grøn | |
Fingerspids tekstureret | |
0.12 mm | |
Nitril | |
0.09 cm | |
Nitril undersøgelseshandske | |
4,7 mio | |
Ja | |
LFS311 | |
9,5 tommer |
14 Kemoterapipræparater | |
Nej | |
1 | |
Engangsbrug | |
4,7 mio | |
Ja | |
3,5 mio | |
Pulverfri | |
Ikke steril | |
0.12 cm | |
Beaded | |
38 MPa (mål) | |
24 cm |