Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG5 Nitril, ikke-sterile handsker
Artikelnummer. 17842858 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17842858 Medium
17862858 X-Small
17882848 Lille
17832858 Større
17822858 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17842858 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. CLN92512MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2029.00 DKK
    1890.86 DKK / Pakke med 1500
    Spare 138.14 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Ikke-sterile nitrilhandsker, der giver komfort og beskyttelse ved den acceleratorfri formulering, hvilket reducerer risikoen for allergier og hudirritation forbundet med acceleratorkemikalier i andre nitrilhandsker. Effektiv barrierebeskyttelse mod kemisk stænk, mikroorganismer og vira.
Den acceleratorfri formulering af PUREZERO™ Renrums ikke-sterile nitrilhandsker er løsningen. Det reducerer risikoen for allergier og hudirritation forbundet med acceleratorkemikalier i andre nitrilhandsker.
  • Blå i farven
  • Behagelig at have på, så arbejderne kan fokusere på deres sarte opgaver frem for deres handsker.
  • Designet til at beskytte arbejdere med effektiv barrierebeskyttelse mod kemisk stænk, mikroorganismer og vira.
  • Fremstillet og pakket hos os ISO 9001 facilitet i state-of-the-art renrum og anbefales til ISO Klasse 5 eller højere og klasse C/D renrum.
  • Ren behandlet (vasket gentagne gange i deioniseret vand) for at sikre ensartet kontrol med lave partikler.
  • Du kan stole på ensartet kvalitet med Certificates of Analysis (CoA), der er let tilgængelige online for hvert produktionsparti.
  • Vores handsker er PPE kategori III certificeret i henhold til følgende standarder:
    • DA ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B modstand mod kemisk gennemtrængning
    • DA ISO 374-5:2016 Mikroorganisme- og virusbeskyttelse
    • DA ISO 374-5:2016/ Beskyttelse mod mikroorganismerisiko
    • DA ISO 374-2:2019/ Modstand mod penetration
    • DA ISO 374-4:2019/ Modstand mod nedbrydning
    • DA ISO 21420:2020/ Generelle krav til handsker
    Tekniske data
    Kloreret Ja
    Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
    Accelerator gratis Ja
    AQL 1
    Farve Blå
    Engangs Engangsbrug
    Udvendig finish Glat
    Finger Thickness (English) 0,004 tommer
    Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
    Hånd Ambidekstrøs
    Latex fri Ja
    Materiale Nitril
    Palm Thickness (English) 0,003 tommer
    Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
    Pulveriseret Pulverfri
    Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
    Størrelse Medium
    Sterilitet Ikke steril
    Tykkelse (engelsk) 0,0028 tommer
    Tykkelse (metrisk) 0.07 mm