Beskrivelse
Den acceleratorfri formulering af PUREZERO™ Renrums ikke-sterile nitrilhandsker er løsningen. Det reducerer risikoen for allergier og hudirritation forbundet med acceleratorkemikalier i andre nitrilhandsker.
- DA ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B modstand mod kemisk gennemtrængning
- DA ISO 374-5:2016 Mikroorganisme- og virusbeskyttelse
- DA ISO 374-5:2016/ Beskyttelse mod mikroorganismerisiko
- DA ISO 374-2:2019/ Modstand mod penetration
- DA ISO 374-4:2019/ Modstand mod nedbrydning
- DA ISO 21420:2020/ Generelle krav til handsker
Tekniske data
Tekniske data
| Kloreret | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Glat |
| Finger Thickness (English) | 0,004 tommer. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.10 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Show More |